Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.
Marque:  BINDER™ 8012-2497
Code produit. 30238260
  • 505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Spécification
Spécification
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Access Port
30 mm
Silicone
1 on Top
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès > Access Port, 30 mm, Top