Learn More
BINDER™ KB Cooling Incubator
GREENER_CHOICE
KB units are able to incubate with precision even when fully loaded, feature a hot-air disinfection routine, and can be programmed for weekend operation with ease.
7400.00€ - 20236.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Technologie de convection APT.Line Preheating Chamber Technology
Matériau Acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
30238307
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9020-0471
63 L
7400.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30238369
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9020-0472
127 L
8166.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30238350
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9020-0473
262 L
10118.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30238299
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9020-0474
472 L
12468.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30238261
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9020-0475
727 L
15841.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30238314
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
BINDER™
9020-0476
1070 L
20236.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
Description
Features:
  • Temperature range: 0 to 70°C
  • Up to 40% lower energy consumption compared to the previous model
  • Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
  • Cooling with climate-neutral R-600a refrigerant
  • Door heating to prevent condensation
  • Housing design with HIT technology
  • Interior made completely of stainless steel
  • Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
  • Two racks made of stainless steel
  • Large access port with silicone plug
  • Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
  • Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
  • Simple programming of a second set temperature value
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
  • Unit self-test for comprehensive status analysis
  • Data interfaces include ethernet and USB
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Capteur IR
Acier inoxydable
Not Included
0°C to 70°C
208/240 V
Acier inoxydable (304/1,4301)
APT.Line Preheating Chamber Technology
2
CEE
Incubateur réfrigéré
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ KB Cooling Incubator