Learn More
BINDER™ Série APT-COM™ 4
Gestion, enregistrement, programmation et documentation : c’est ce que propose le logiciel Multi Management Software. De l’enregistrement selon les bonnes pratiques de laboratoire à la création de programmes, l’APT-COM™ 4 est adapté à tous les secteurs et facilite les processus de travail complexes
Marque: BINDER™ 9053-0039
Description
Édition de base APT-COM™ 4
- Administration d’un maximum de cinq unités connectées
- Gestion des journaux (création, suppression, archivage)
- Documentation des valeurs mesurées
- Présentation centrale de toutes les unités sous forme de diagramme et de tableau
- Présentation graphique des valeurs mesurées
- Éditeur de programmes graphique / numérique
- Exportation manuelle des valeurs mesurées (fichier CSV/PDF)
- Interface utilisateur multilingue (allemand, anglais, français, espagnol, italien)
- Exécution de programmes en option via APT-COM™
- Fonction de minuteur
- Importation de données à partir d’APT-COM™ 3
Édition professionnelle APT-COM™ 4
Toutes les mêmes fonctions que l’édition DE BASE et :
- Administration d’un maximum de 100 unités connectées en même temps
- Présentation centrale de toutes les unités dans un plan de salle
- Système d’alarme basé sur e-mails
- Serveur Web pour afficher les résultats
- Administration des utilisateurs pour plusieurs utilisateurs et autorisations
- Exportation automatique et gérée dans le temps des valeurs mesurées
- Rapports pour un traitement / archivage approfondi
- Sauvegarde et récupération automatiques / manuelles
Édition BPL APT-COM™ 4
Toutes les mêmes fonctions que l’édition PROFESSIONNELLE et :
- Peut être validé conformément à la norme 21 CFR Partie 11, documents de validation inclus
- Documentation des valeurs mesurées dans un fichier inviolable conformément aux directives BPL/BPF sur les pistes de vérification
- Signatures électroniques
Spécification
Édition de base 4 | |
Édition de base APT-COM™ 4 - pour les besoins simples d’enregistrement et de documentation, avec jusqu’à 5 unités en réseau. | |
Chambres BINDER séries BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL | |
APT-COM |
4 BASIC-Edition Software | |
Enregistrement, contrôle et surveillance | |
Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |