Learn More
Justrite™ Étagères pour armoire SpillSlope™
Bac intégré pour recueillir les écoulements
Marque: Justrite™ 29937
Description
- En acier inoxydable à fort calibre
- Les étagères dirigent les déversements vers l’arrière et le bas
- Chaque étagère peut supporter jusqu’à 350 lb (159 kg)
- À régler selon un écartement de 3 po (7,6 cm) pour un stockage polyvalent
Spécification
39,37 in | |
Armoire à deux portes de 30, 40 et 45 gal de 43 po ou armoire superposable à 17 gal | |
10 lb | |
14 in | |
Acier (galvanisé) |
100 cm | |
Bac intégré pour recueillir les écoulements | |
5 kg | |
35,56 cm | |
Étagère de l’armoire |