Learn More
Justrite™ Étagères pour armoire SpillSlope™
Code produit. p-27109
Click to view available options
Profondeur (impériale):
19,62 in
30,75 in
39,37 in
Largeur (impériale):
14 in
29 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11909557
Marque: Justrite™ 29936
Bac intégré pour recueillir les écoulements
  • En acier inoxydable à fort calibre
  • Les étagères dirigent les déversements vers l’arrière et le bas
  • Chaque étagère peut supporter jusqu’à 350 lb (159 kg)
  • À régler selon un écartement de 3 po (7,6 cm) pour un stockage polyvalent
Spécification
Profondeur (impériale) 19,62 in
Profondeur (métrique) 49,8 cm
À utiliser avec (équipement) Armoire Compac de 12/15 gal ou armoire Slimline de 22 gal
Comprend Bac intégré pour recueillir les écoulements
Poids (impériale) 6 lb
Poids (métrique) 2,7 kg
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,56 cm
Matériau Acier (galvanisé)
Type de produit Étagère de l’armoire