Learn More
3M™ Respirateur à demi-masque série 6000
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace. Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
Marque:  3M™ 7000146845
18.08 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10359974
  • 33.90€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Masque exigeant des cartouches et/ou filtres compatibles (vendus séparément).
Description
Description
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace.Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
  • Les demi-masques réutilisables sont économiques, simples à manipuler, extrêmement légers et demandent peu d’entretien
  • Utilisé avec les systèmes d’air fournis par 3M™
  • Le système de raccordement à baïonnette permet la connexion à une large gamme de filtres légers doubles destinés à assurer une protection contre les gaz, vapeurs et particules
  • La conception de double filtre offre une plus faible résistance respiratoire
  • Ensemble respirateur réutilisable à sonde série 6000 utilisé pour les tests d’ajustement quantitatif (17-987-3A & -3B)
Informations sur la commande
Modèles à sonde pour essai d’ajustement uniquement, ne pas utiliser comme masque respiratoire. Les combinaisons cartouche / filtre sont vendues séparément.
Certifications
Approbation NIOSH conformément à la norme 42 CFR, partie 84 pour une utilisation contre divers dangers respiratoires, selon les spécifications, avec les cartouches et les filtres appropriés.
Compliance
Approbation NIOSH conformément à la norme 42 CFR, partie 84  ; au Canada, la norme CSA Z94.4 et les exigences applicables des administrations locales doivent être respectées pour obtenir l’approbation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 140:1998
Baïonnette
Élastomère thermoplastique
S
Cartouche série 6000, filtre série 2000, 2200, 7000 ou 5000, ou système à double arrivée d'air
6100
NIOSH 42 CFR Part 84
Gris
Demi-masque
Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage
Sac de rangement refermable
4 points
Documents
Datasheets
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
3M™ Respirateur à demi-masque série 6000 > S