Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan
Fisherbrand Aluminum Dissecting Pan is a major tool used in dissection across the globe.
Marque:  Fisherbrand™ 1381460
Code produit. 17199180
  • 14.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le bac de dissection en aluminium Fisherbrand™ est un outil de dissection de renommée mondiale conçu pour toutes sortes d’expériences de dissection
  • Outil majeur dans les expériences de dissection
  • Fabriqué pour durer et doté de bords lisses, sûrs et laminés pour garantir la rigidité et la durabilité
  • Pile pour un stockage compact
  • Antirouille
  • Disponible avec ou sans paraffine de dissection noire
  • Utilisé dans les domaines de l’enseignement et de la recherche
  • Fabriqué en aluminium standard ASTM™
Informations sur la commande
Dimensions :11 x 7 x 1,5 po
Spécification
Spécification
Application générale de dissection
Aluminium
Bac de dissection en aluminium
Sans paraffine
1 de chaque
Nom du produit
Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan > Sans paraffine