Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole Erlenmeyer, à col étroit
Grâce à leur forme conique, les flacons sont utilisés pour le mélange de liquides.
Marque:  DWK Life Sciences 212163905
77.22 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11732182
  • 84.90€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une excellente résistance chimique, un comportement presque inerte et une température d’utilisation élevée, les flacons Erlenmeyer DURAN™ originaux sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. De plus, l’épaisseur uniforme de la paroi, l’expansion thermique minimale et la résistance élevée aux chocs thermiques qui en résulte sont des caractéristiques exceptionnelles. Les flacons Erlenmeyer DURAN™ sont ainsi particulièrement adaptés à une utilisation à des températures très élevées et avec des changements de température rapides.
  • Mélange facile grâce à une forme conique
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche thermique très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
87 mm
Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
Autoclavable
300 ml
Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; volume 25 ml sans code de rétraction et volumes 150, 200 et 300 ml non DIN ISO
Format non DIN / ISO
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole Erlenmeyer, à col étroit > 300 ml