Learn More
Sulfate de fer(II) heptahydraté, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11382448
Sulfate de fer(II) heptahydraté, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382448
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Code produit. 11382448
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014498.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à l’air
Iron(II) sulfate heptahydrate is used as a precursor to prepare other iron compounds such as a lawn conditioner and a mordant for wool dyeing. It is actively used in the manufacture of ink including iron gall ink. As a reducing agent, it participates in the reduction of chromate in cement. It is also used in industrial water treatment plants to remove phosphate. It is also used in the gold refining process to precipitate metallic gold. Woodworkers use aqueous solutions of ferrous sulfate to color maple wood a silvery hue. It finds application in the treatment of iron chlorosis, which arises due to deficiency of iron in horticulture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfate heptahydrate
Point de fusion 64°C-6H2O
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage >99%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.02 (151.91 Anhydrous)
Qualité ACS
Sensibilité Air Sensitive
Aspect Green crystalline
Densité 1.897 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY04K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2024 Catalog Number014498.30,014498.A1
Numéro de lotY04K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2024 Catalog Number014498.30,014498.A1
Numéro de lotW13K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog Number014498.30,014498.A1
Numéro de lotQ24K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number014498.30,014498.A1
Numéro de lotU10J014 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number014498.30,014498.A1
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Sulfate de fer(II) heptahydraté, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals >