Learn More
Acétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11374619
Acétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374619
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11374619
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14361.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acetanilide is used as an intermediate in the synthesis of rubber accelerator, dyes and camphor. It is also used in the synthesis of penicillin and other pharmaceutical products. It is involved in the preparation of 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride, which is an intermediate during the synthesis of sulfa drugs. Further, it is employed as a experimental photographic developer. In addition to this, it is used to stabilize cellulose ester varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétanilide est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de l’accélérateur en caoutchouc, des colorants et du camphre. Il est également utilisé dans la synthèse de la pénicilline et d’autres produits pharmaceutiques. Il est impliqué dans la préparation du 4chlorure d’acétamidobenzènesulfonyl, qui est un intermédiaire lors de la synthèse de sulfa. De plus, il est utilisé comme développeur photographique expérimental. Par ailleurs, il est utilisé pour stabiliser les vernis en ester de cellulose.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, le benzène. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-84-4
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00008674
Clé InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
CID PubChem 904
ChEBI CHEBI:28884
Nom IUPAC N-phénylacétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetanilide
Point de fusion 113°C to 116°C
Densité 1.121
Point d’ébullition 304°C to 305°C
Point d’éclair 161°C (321°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Beilstein 606468
Merck Index 14,50
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,benzene. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248003 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Numéro de lot10238195 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Numéro de lot10172904 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Numéro de lot10197739 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Numéro de lot101571712 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Nom du produit
Acétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >