Learn More
Tétracyanoéthylène, 98 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 17322481
compliance-icons
Tétracyanoéthylène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 17322481
Quantité : 5 g
Click to view available options
Quantité : 5 g
Code produit. 17322481
Marque: Thermo Scientific Acros 138050050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Tétracyanoéthylène
CAS 670-54-2
Point de fusion 196°C to 201°C
Point d’ébullition 223°C (760 mmHg)
Spectre IR Se conforme à la structure
Plage de pourcentage du dosage ≥ 97,5 % (Ex N)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6N4
Formule linéaire (NC)2C=C(CN)2
Numéro MDL 00001850
Quantité 5 g
Numéro UN 3439
Fieser 13-289
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 9340
Synonyme TCNE
Clé InChI NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
Nom IUPAC eth-1-ène-1,1,2,2-tétracarbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 128.09
Poids de la formule 128.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0428638 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2023 Catalog Number138050100,138050250,138051000,138050050
Numéro de lotA0407039 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number138050100,138050250,138051000,138050050
Numéro de lotA0420143 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/06/2020 Catalog Number138050100,138050250,138051000,138050050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetracyanoethylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetracyanomethylene
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétracyanoéthylène, 98 %, Thermo Scientific™ >