Learn More
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’UF750plus
Document QI / QO avec enquête de distribution de la température pour une valeur de température librement sélectionnable.
Marque:  Memmert™ UF750plusD00127
Code produit. 17509595
  • 2175.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
  • Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
Étuve UF750plus
Documentation QI / QO
Données du test
Nom du produit
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’UF750plus > S’utilise avec : UF750plus