Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température et humidité
Pour une valeur de température et d’humidité sélectionnable librement et une mesure de l’intensité lumineuse
Marque: Memmert™ HPP750ecoD00137
Description
- Inclut une analyse de répartition de la température à Memmert
- Pour 27 points de mesure selon la norme DIN 12880:2007-05
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
HPP750eco | |
Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |