Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température et humidité
Pour une valeur de température et d’humidité sélectionnable librement et une mesure de l’intensité lumineuse
4285.00€
Spécification
Type de produit | Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17119824
|
Memmert™
HPP410ecoD00137 |
4285.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17129684
|
Memmert™
HPP110ecoD00137 |
HPP110eco |
4285.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17169774
|
Memmert™
HPP260ecoD00137 |
HPP260eco |
4285.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17199864
|
Memmert™
HPP750ecoD00137 |
HPP750eco |
4285.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Inclut une analyse de répartition de la température à Memmert
- Pour 27 points de mesure selon la norme DIN 12880:2007-05
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température et humidité