Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Consulter le manuel d’utilisation
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 818120
Code produit. 15694427
  • 5.20€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Brillant
2/Bte
50 mm
0,099 mm
Rond
Blanc sur bleu
PIC M002-Dia 050-PE-SHEET/2
Polyester
Acrylique, permanent
Intérieur et extérieur
-40°C à 110°C
Monde entier
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Consulter le manuel d’utilisation > 50 mm de diamètre