Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai d’IL-6 humaine ProQuantum
Immunodosage basé sur la proximité
Marque: Invitrogen™ A355735
3182.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24379" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est signalée comme étant produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules progénitrices myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques et est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite sur des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
Spécification
P05231 | |
<0,05 pg/ml | |
PCR en temps réel Taqman™ | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Quantification de protéines cytokines | |
3569 | |
Tampon de dilution de dosage Conjugué d’anticorps A Conjugué d’anticorps B Tampon de dilution de conjugué d’anticorps Étalon Master Mix Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase |
|
5 x 96 tests | |
Sérum, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl | |
Humaine | |
2 heures |
0,064 - 10 000 pg/ml | |
FAM™ | |
ProQuantum | |
Humaine | |
Instruments qPCR | |
BSF-2 ; BSF2 ; CDF ; HGF ; HSF ; IFN-beta-2 ; IFNB2 ; IL-6 | |
FAM ™ | |
RUO | |
-20°C | |
30 min |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit d’immunoessai d’IL-6 humaine ProQuantum > 5 x 96 tests
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu