Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai d’IL-6 humaine ProQuantum
Immunodosage basé sur la proximité
788.00€ - 3530.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P05231 |
---|---|
Plage de dosage | 0,064 – 10000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | <0,05 pg/ml |
Conjugué | FAM™ |
Méthode de détection | PCR en temps réel Taqman™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15884442
![]() |
Invitrogen™
A35573 |
96 dosages |
788.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15926715
![]() |
Invitrogen™
A355735 |
5 x 96 tests |
3530.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est signalé comme étant produit par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules progénitrices myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques et est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite sur des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états de maladie associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.Spécification
P05231 | |
<0,05 pg/ml | |
PCR en temps réel Taqman™ | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Quantification de protéines cytokines | |
3569 | |
Tampon de dilution de doage<Br>Conjugué d’anticorps A<Br>Conjugué d’anticorps B<Br>Tampon de dilution de conjugué d’anticorps<Br>Étalon<Br>Master Mix<Br>Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase | |
RUO | |
-20°C | |
30 min |
0,064 – 10000 pg/ml | |
FAM™ | |
ProQuantum | |
Humaine | |
Instruments qPCR | |
BSF-2 ; BSF2 ; CDF ; HGF ; HSF ; IFN-beta-2 ; IFNB2 ; IL-6 | |
FAM ™ | |
Sérum, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl | |
Humaine | |
2 h |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit d’immunoessai d’IL-6 humaine ProQuantum