Learn More
Phasemaker™ Phasemaker™ Tubes
Les tubes Phasemaker™ facilitent l’utilisation d’un  joint étanche sous la phase aqueuse, ce qui rend le réactif TRIzol™ plus facile à utiliser, augmentant ainsi le rendement jusqu’à 30 %. Idéal pour les nouveaux utilisateurs.
Marque:  Phasemaker™ A33248
99.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15645268
  • 108.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Un sachet de 100 tubes Phasemaker
Description
Description
Les tubes Phasemaker™ contiennent un polymère qui sépare et isole clairement la phase aqueuse supérieure du mélange TRIzol™ de la phase organique inférieure, ce qui facilite grandement le pipetage de la phase supérieure contenant l’ARN. Le polymère fonctionne sur un gradient de densité, car il est plus lourd que la phase aqueuse, mais plus léger que la phase organique ; après centrifugation, il se positionne entre ces deux couches. Il crée un joint étanche entre les deux phases, ce qui facilite grandement le pipetage de la phase aqueuse sans  risque de transporter de contaminants depuis la couche organique. C’est pourquoi les tubes Phasemaker d’Invitrogen permettent la récupération de toute la phase aqueuse, ce qui peut augmenter le volume récupéré de 30 %. C’est un polymère inerte qui n’interfère pas avec les expériences en aval telles que la PCR. Il fonctionne uniquement pour l’extraction d’ARN avec TRIzol™, TRIzol™ LS et TRIzol™ Plus. Son utilisation n’est pas recommandée avec d’autres réactifs organiques, car leur densité peut être différente. Il fonctionne avec des échantillons frais ou congelés (tissus ou sang). Il fonctionne  également avec des échantillons de tissus précédemment traités avec RNAlater. Les tubes Invitrogen Phasemaker sont déjà pré-distribués. La contenance des tubes est de 2 ml.
  • Pré-distribution dans des tubes de 2 ml
  • Crée un joint étanche entre les phases aqueuses et organiques
  • Pipetage plus facile de l’ensemble de la phase aqueuse
  • Augmente le rendement jusqu’à 30 %
  • L’intégrité de l’ARN n’est pas compromise
  • Le joint reste plus longtemps, ce qui permet d’augmenter le nombre d’échantillons par lot
  • Inerte, n’interfère pas avec les expériences en aval
Prestations de service
Un an à compter de la réception
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 Phasemaker Tubes; room temperature
ARN total
100 Tubes
Cells: ≤107
Tissue: ≤100 mg
Cells, Tissue
Not High-throughput Compatible (Manual)
Température ambiante
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot563011655 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA33248
Numéro de lot57206733 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA33248
Numéro de lot5750210 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA33248
Numéro de lot57502391 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA33248
Numéro de lot57502668 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA33248
Nom du produit
Phasemaker™ Phasemaker™ Tubes >