Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq, recombinante
Une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles simple brin en présence de dNTP et d’une amorce.
Marque: Invitrogen™ 10342178
Includes: ADN polymérase Taq (5 U/μl) ; 10X tampon PCR (200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 mM KCl) ; chlorure de magnésium (50 mM)
Description
Taq DNA Polymerase, recombinant, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This recombinant enzyme is purified from the cloned Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Cette enzyme est constituée d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Elle présente une activité d’ADN polymérase de 5’ à 3’ et une activité d’exonucléase de 5’ à 3’.
- Sélection d’enzyme recombinante ou d’enzyme native
- Amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
- Une enzyme sous licence et qualifiée pour PCR
- Source : L’enzyme recombinante est purifiée à partir du gène d’ADN polymérase Thermus aquaticus cloné, exprimé dans E. coli
- Applications : L’ADN polymérase Taq convient à l’amplification d’ADN provenant de génomiques complexes, de modèles viraux et plasmidiques, de RT-PCR, de séquençage d’ADNsb et de séquençage cyclique
- Définition de l’unité : Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 minutes, à 74°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
Spécification
• Taq DNA Polymerase (5 U/μL), 1000 μL • 10X PCR buffer, 20 mL • 50 mM MgCl2, 10 mL Store at -10°C to -30°C in a non-frost-free freezer. Guaranteed stable for 6 months when stored properly. |
|
Faible | |
ADN polymérase Taq | |
5’ à 3’ | |
5000 unités | |
Standard PCR | |
1 X | |
5000 réactions | |
Composants séparés | |
ADN |
Enzyme autonome | |
qPCR, PCR standard | |
Étalon | |
ADN polymérase | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
5 U/µl | |
Non | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.