Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Code produit. 10516375 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Comprend:
Buffer I
Buffer II
Quantité:
1000 unités
1 000 unités
25,000 unités
250 unités
25 000 unités
3000 unités
5 000 unités
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10516375
Marque: Applied Biosystems™ N8080185
Includes
Contenu : 5 X 200 μl d’ADN polymérase AmpliTaq (5 U/μl) ; 4 x 1,5 ml de tampon PCR GeneAmp 10X II (500 mM Kcl, 100 mM Tris-HCl pH 8,3) ; 4 x 1,5 ml de 25 MgCl mM2 .
Une ADN polymérase de 94 kDa thermostable et recombinante.
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
ADN polymérase recombinante obtenue par expression de la forme modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus aquaticus (Taq) dans E. coli. L’enzyme la plus caractérisée est disponible pour le procédé PCR et sa nature recombinante et sa méthode de purification offrent une pureté et une reproductibilité inégalées.
  • Enzyme la plus caractérisée et la plus complète disponible pour le processus de PCR, témoignage de son utilité et de son efficacité globales
  • Le profil d’activité thermique la rend idéale pour les applications PCR
  • Testé en contrôle qualité pour garantir des résultats reproductibles
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl, 10X
Contenu et stockage Contenu :
  • 25 x 200 μl d’ADN polymérase AmpliTaq™ (5 U/μl)
  • 25 x 1,5 ml de tampon PCR I GeneAmp™ 10X (100 mM de Tris-HCl, pH 8,3, 500 mM de KCl, 15 mM de MgCl2, 0,01 % [p/v] de gélatine)
Stockage à -20°C.
Format Enzyme autonome
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Quantité 25 000 unités
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 20 000 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Comprend Buffer I