Learn More
Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UF750plus
Prise IP68 intérieure qui peut être activée et désactivée à l’aide d’un interrupteur.
Marque:  Memmert™ UF750plusR3
Code produit. 17509625
  • 462.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Peut être commandée uniquement avec une plage de températures limitée - max. +60°C)
  • Exigences d’alimentation électrique : 230 V, 2 A, 500 W
  • Peut être désactivée avec l’interrupteur marche/arrêt
  • Ne peut pas être activée individuellement
  • IP68 étanche à l’humidité
  • Nécessite l’option A8 contre la surcharge
Spécification
Spécification
Étuve UF750plus
Prise intérieure
230 V
2 A
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UF750plus > S’utilise avec : UF750plus