Learn More
Memmert™ Logiciel AtmoCONTROL pour UN160plus
Le logiciel AtmoCONTROL répond aux exigences relatives à l’utilisation d’ensembles de données stockées électroniquement et de signatures électroniques.
Marque: Memmert™ UN160plusFDAQ1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Logiciel AtmoCONTROL conforme aux spécifications de la FDA
- Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans la réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
- Licence de base pour le contrôle d’une unité
- Les documents QI/QO respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Spécification
Réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis | |
Étuve UN160plus | |
Logiciel |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Logiciel AtmoCONTROL pour UN160plus > S’utilise avec : UN160plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu