Learn More
Memmert™ Surveillance de la vitesse du ventilateur pour UF260plus
Surveillance de la vitesse du ventilateur avec arrêt de la fonction de chauffage et une alarme en cas de défaillance.
Marque: Memmert™ UF260plusV4
Description
- Avec arrêt du chauffage
- Avec alarme
Spécification
Étuve UF260plus | |
Surveillance de la vitesse du ventilateur | |
Interrupteur et alarme |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.