Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1, filetage court de 9 mm
46.37 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ND9
- 9 mm
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
En verre | |
1,85 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Oui |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
No | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9-425 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1, filetage court de 9 mm > avec étiquette, 1,0 mm d’épaisseur, 45° Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu