Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Routine
Une électrode pH combinée avec un capteur de température intégré et un corps en verre HA résistant aux produits chimiques. Elle est conçue pour les applications de laboratoire générales et convient idéalement pour une utilisation à des valeurs de pH élevées (indice IP67).
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343054
296.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Eau potable
- Solutions à haute salinité ou eau de mer
- Échantillons microbiologiques
- Acides corrosifs et bases
- Laboratoire
- Produits chimiques
- Valeurs de pH élevées
- Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
- Rechargeable 3M KCl (51350072) : Maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- Embout : Ouvrir l’orifice de remplissage pendant la mesure et remplir également la solution électrolytique
- Jonction en céramique
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Informations sur la commande
Câble non inclus (vendu séparément).
Spécification
Multibroche | |
Verre | |
0°C à 100°C | |
3 mol/L de KCl | |
Multibroche vers BNC (30281896) | |
Verre HA | |
ATC de NTC 30 kilohms | |
3 mol/L de KCl | |
0°C à 100°C | |
120 mm | |
12 mm |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode de pH combinée, sonde de température intégrée | |
Mesure précise dans un large éventail de types d’échantillons | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Routine Pro | |
<20 s | |
32°F à 212°F | |
4,72 in | |
0,47 in |