Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Routine Series
Pour une mesure précise d’un large éventail de types d’échantillons. Grâce à la technologie EQUITHAL™, les électrodes combinées pH et pH / ATC de la série Routine Mettler Toledo garantissent des temps de réponse plus courts malgré de grands changements de température.
263.16€ - 486.00€
Spécification
Jonction | céramique |
---|---|
Matériau | Verre |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Membrane | Verre HA |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10650324
|
METTLER TOLEDO™
51343054 |
InLab™ Routine Pro | Électrode de pH combinée, sonde de température intégrée | Multibroche | Multibroche vers BNC (30281896) |
371.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10313433
|
METTLER TOLEDO™
51343050 |
InLab™ Routine | Électrode combinée | S7 | S7 à BNC (30281915) |
263.16€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10212283
|
METTLER TOLEDO™
51343056 |
InLab™ Routine Pt1000 | Électrode combinée ; Sonde de température intégrée (Pt1000) | Multibroche | Multibroche vers BNC (30281896) |
322.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11354213
|
METTLER TOLEDO™
51344055 |
InLab™ Routine Pro-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | Multibroche | Instrument de mesure de pH / ions SevenCompact |
457.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15529611
|
METTLER TOLEDO™
30248832 |
InLab™ Routine Go-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | BNC IP67 | Câble fixe au capteur |
486.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
La tige en verre offre une résistance aux échantillons organiques et corrosifs.
Spécification
céramique | |
0 à 14 | |
Verre HA |
Verre | |
0°C à 100°C | |
0°C à 100°C |