Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 12 x 1,5/2,0 ml, DI
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque: Ohaus™ 30314839
1026.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
ul liCapacité : 12 x 1,5/2,0 ml/li liForce centrifuge maximale 23 542g/li liVitesse max. : 18 000 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, angle, 12x1,5/2,0 ml, dia. int. | |
12 x 1,5 / 2 mL | |
18 000 tr/min | |
FC5714 | |
NA |
Acier inoxydable | |
23 542 x g | |
1,940 kg | |
40° |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.