Learn More
Epredia™ Lames de microscope Cytoslide™
Améliorez le traitement et la visualisation des petits échantillons avec ces lames Cytoslides, à utiliser avec les Epredia™ Shandon™ EZ Cytofunnels™ simples.
Marque:  Epredia™ 5991051
75.97 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12096679
  • 90.65€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez le traitement et la visualisation des petits échantillons avec les lames Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoslides™ simples, à utiliser avec les Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Cytofunnels™ simples.
  • Lames non revêtues disponibles avec le cercle sur la face supérieure ou sur la face inférieure
  • Disponibles en boîtes de 100 lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cytoslide unique
Uni
Shandon™ Cytoslides™ simples ; sans traitement de surface, cercle au dos
Nom du produit
Epredia™ Lames de microscope Cytoslide™ > Sans traitement de surface ; cercle au dos