Learn More
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Marque: Thermo Scientific™ 45352060
549.70 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
- une précision et sensibilité accrues lors de l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles lors de l’analyse ;
- des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
- une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats d’insert à insert ;
- un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
Spécification
Insert PTV avec revêtement fritté | |
120 mm | |
Insert PTV avec revêtement fritté | |
2,75 mm |
5 | |
Aucun | |
2 mm | |
Instruments Thermo Scientific |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%