Learn More
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Marque:  Thermo Scientific™ 453T4999-UI
Code produit. 15428020
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
  • une précision et sensibilité accrues lors de l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles lors de l’analyse ;
  • des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
  • une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats d’insert à insert ;
  • un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Insert à débit non divisé de précision LinerGOLD ; Laine de quartz
105 mm
Splitless Precision Liner
8 mm
25
Quartz Wool
5 mm
Instruments TRACE Ultra et FOCUS TRACE
Nom du produit
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™ >