Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC pour échantillonneur automatique TriPlus™ RSH
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ pour échantillonneur automatique RSH Thermo Scientific™ TriPlus™.
Marque: Thermo Scientific™ 365D0291
82.61 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ pour échantillonneur automatique RSH Thermo Scientific™ TriPlus™. Les conceptions robustes et éprouvées sont optimisées pour le perçage de septum. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé et couvrent de nombreux volumes.
- Volumes de seringue de 0,5 µl à 5 ml
- Options d’étanchéité au gaz disponibles
Spécification
10 µl FN, calibre 26s, 57 mm | |
57 mm | |
Unité | |
57 mm | |
Échantillonneur automatique TriPlus RSH |
Calibre 26s | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
10 μl | |
Cône | |
Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
6Minutes
37Secondes
37 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
6Minutes
37Secondes
37