Learn More
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- Non-sterile, non-powdered gloves offer high protection for a wide range of applications and general use
- Textured fingertips provide good grip
- Type B protective glove will help you to work safely with good ergonomic protection
- PPE Category III
- Ambidextrous
- Textured fingertips for secure handling
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | PPE Category III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | No |
Applications | Laboratoire, Industrial |
AQL | 1.5 |
Couleur | Indigo |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Finger Thickness (English) | 3.5 to 6.3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.09 to 0.16 mm |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
22439_Update_Fisherbrand_Flyer_EN(final version).pdf
Taille: 350.1 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu