Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN GenomiPhi V2
Amplifiez des génomes entiers avec une efficacité et une représentation élevées. Le kit d’amplification d’ADN Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 permet l’amplification du génome entier avec des rendements de 4 à 7 μg.
Marque: Cytiva 25-6600-30
Includes: Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN de contrôle lambda (10 ng/μl)
Description
- Le matériau de départ peut être de l’ADN purifié ou des lysats cellulaires non purifiés
- Le protocole simple fournit des rendements standard de 4 à 7 μg d’ADN et des longueurs de produit moyennes > 10 kb
- Moins de temps de manipulation par rapport aux méthodes d’isolement traditionnelles
- Amplification représentative du génome entier
- Protocole facile à automatiser avec une grande reproductibilité
- ADN de haute qualité pour matrice CGH, génotypage à haut débit, archivage de l’ADN, PCR, digestion par enzymes de restriction, hybridation et clonage
- Contient tous les composants nécessaires à la préparation de l’ADN génomique par amplification isotherme par déplacement des brins
Spécification
Stocker le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; Tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation. | |
Amplification de l’ADN génomique | |
25 reactions | |
> 10 kb |
Le kit d’amplification d’ADN Illustra GenomiPhi V2 permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 4 à 7 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. | |
225 μl de tampon d’échantillon, 225 μl de tampon de réaction, 25 μl de mélange d’enzymes, 20 μl d’ADN de contrôle (lambda) | |
Kit d’amplification de l’ADN illustra GenomiPhi V2 | |
1.5-2 h |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention de danger
Informations supplémentaires
- GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 25 reactions
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Kit d’amplification d’ADN GenomiPhi V2 > 25 réactions
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu