Learn More
Fisherbrand™ Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III
Utilisez ces flacons fiables pour le prélèvement, l’analyse et le stockage des petits échantillons. Les flacons de prélèvement en verre sodocalcique de type III Fisherbrand™ conviennent parfaitement à différentes applications diagnostiques, pharmaceutiques et de soins de santé.
Marque:  Fisherbrand™ G050/26FB
20.73 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 14821582
  • 33.90€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
  • Avec bouchon poussoir
Spécification
Spécification
19 mm
Verre sodocalcique de type III
100
À poussoir
100 paquet
Transparent
8 ml
Polyéthylène
50 mm
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    7
    Heures
    8
    Minutes
    42
    Secondes
    5
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III > Capacité :8 ml