Learn More
Fisherbrand™ Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III
Utilisez ces flacons fiables pour le prélèvement, l’analyse et le stockage des petits échantillons. Les flacons de prélèvement en verre sodocalcique de type III Fisherbrand™ conviennent parfaitement à différentes applications diagnostiques, pharmaceutiques et de soins de santé.
Marque:  Fisherbrand™ G050/20FB
Code produit. 14811582
  • 86.61€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
  • Avec bouchon poussoir
Spécification
Spécification
12 mm
Verre sodocalcique de type III
100
À poussoir
100 paquet
Transparent
4 ml
Polyéthylène
50 mm
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III > Capacité : 4 ml