Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints coniques, Ni, KCM
Pinces à rodage de masse conique KECK™ pour applications à haute température.
Marque: DWK Life Sciences™ 286337302
10.45 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour les applications à des températures très élevées, les pinces à rodage à ressort en acier nickelé de mise à la terre KECK™ constituent un ajout aux clips à joint rodé coniques KECK™ en POM (polyoxyméthylène). Par rapport aux serre-câbles classiques, elles sont faciles et sûres à fixer et sont intrinsèquement stables.
- Faciles et sûres à mettre et dimensionnellement stables
- Bonne stabilité dimensionnelle par rapport aux serre-câbles classiques
Spécification
100 | |
À utiliser à des températures très élevées | |
NS 14 |
Nickel | |
Pour une utilisation à des températures très élevées ; Fixation des joints rodés coniques |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant