Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes I/P™, silicone durci au platine
Réduisez le risque de piégeage de particules grâce à une surface intérieure lisse
Marque: Masterflex™ 96410-26
240.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE) | |
1/4 po | |
Silicone durci au platine | |
26 mm | |
760 cm | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
Stérile | |
0,01 à 4 L/min | |
8,8 m Eau | |
CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284 | |
212°C |
Autoclavable | |
6,4 mm | |
1 in | |
25 pieds | |
Pompes Masterflex I/P | |
-40°C | |
26 | |
0,25 in | |
29 pieds d’eau | |
Translucide | |
Tube de pompe |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.