Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe de précision Puri-Flex™ I/P™
Code produit. 11739809
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11739809
Marque: Masterflex™ 9641926
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les cultures cellulaires et tissulaires, les applications pharmaceutiques et biotechnologiques et pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ est idéale pour les applications de haute pureté nécessitant qu’aucun contact avec des composants d’origine animale n’ait lieu.
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique. Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures. La tubulure translucide avec une surface lisse présente une bonne biocompatibilité et une faible perméabilité aux gaz.
  • Scellable à chaud et soudable
  • Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures
  • Longue durée de vie de la pompe par rapport aux tubulures en silicone ou à de nombreuses autres tubulures en TPE
  • Fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Conforme USP classe VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Stérilisation : en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Puri-Flex
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Travaux de culture tissulaire et cellulaire, applications pharmaceutiques et biotechnologiques et usage général en laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure 26
Débit De 0,01 à  4 L/min
Tuyau cannelé 1/4 in
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Translucide
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Tube de pompe