Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes au silicone durci au peroxyde L/S™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ L/S™ en silicone durci au peroxyde offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
Marque:  Masterflex™ 96400-13
97.46 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11875151
  • 101.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Excellente biocompatibilité pour une large gamme d’applications
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Informations sur la commande
Longueur vendue : 7,6 m (25 pi)
Spécification
Spécification
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE)
0,03 in
Silicone
13 mm
760 cm
-58°F
Non stérile
0,06 à 36 ml/min.
CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284
446°F
Tube de pompe
Autoclavable
0,8 mm
0,51 in
25 pieds
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
-50°C
13
0,06 in
Translucide
230°C
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes au silicone durci au peroxyde L/S™ > Longueur : 7,62 m ; Taille de tube : 13