Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes I/P™, silicone durci au platine
Code produit. p-6810191
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
25ft
7.60m
Code produit. 11815201
Marque: Masterflex™ 9641026
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez le risque de piégeage de particules grâce à une surface intérieure lisse
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/4 po
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (impériale) externe 1 in
Diamètre (métrique) externe 26 mm
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec Pompes Masterflex I/P
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Stérilité Stérile
Taille de la tubulure 26
Débit 0,01 à 4 L/min
Tuyau cannelé 0,25 in
Hauteur (métrique) 8,8 m Eau
Hauteur (impériale) 29 pieds d’eau
Perméabilité aux gaz CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284
Couleur Translucide
Max. Operating Temperature (Metric) 212°C
Type de produit Tube de pompe