Learn More
Acide chlorhydrique, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15637570
Acide chlorhydrique, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Product Code. 15637570 Shop All Honeywell Fluka Products
250 ml
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 15637570
Marque: Honeywell-Fluka 96208250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
TraceSELECT™ Ultra, pour l’analyse ultratrace, 30-35 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Jaune
Concentration 32 à 35 % (T)
Densité 1,2 g/ml à 25°C, 1,15 g/ml à 20°C.
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1°C), 7,93 psi (37,7°C)
Quantité 250 ml
Numéro UN UN1789
Beilstein 1098214
Poids de la formule 36.46g/mol
Qualité TraceSELECT™ Ultra
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide chlorhydrique, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™ >