Learn More
Acide chlorhydrique 36 - 38 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Code produit.: 10381701
compliance-icons compliance-icons
Acide chlorhydrique 36 - 38 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10381701
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Code produit. 10381701
Marque: JT Baker 6081.1000
Réactif de laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Point de fusion -30°C
Point d’ébullition 110°C (1 013 hPa)
Densité 1,18 g/cm³ (20°C)
Résidus après l’allumage Max. 5 ppm
Plage de pourcentage du dosage 37 to 38%
Quantité 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid 25-38%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique 36 - 38 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >