Learn More
Acide chlorhydrique 36 - 38 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Spécification
Spécification
Point de fusion | -30°C |
Point d’ébullition | 110°C (1 013 hPa) |
Densité | 1,18 g/cm³ (20°C) |
Résidus après l’allumage | Max. 5 ppm |
Plage de pourcentage du dosage | 37 to 38% |
Quantité | 2,5 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique 36 - 38 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu