Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ III (États-Unis)
Conçu pour les applications de fibroblastes, le sérum d’origine américaine HyClone™ FetalClone™ III permet d’enrichir le milieu de croissance cellulaire. ll est l’alternative au sérum de veau fœtal (SVF) la plus couramment utilisée.
Marque:  Cytiva SH30109.03IR
Code produit. 12329862
Description
Description
  • Alternative plus économique que le SVF
  • Performances comparables au SVF
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
FBS Replacement Serum
Stérile
Irradiated
≤ 10 EU/mL
≤ 20 mg/dl
HyClone™
USDA Inspected
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
États-Unis
500 mL
Sequential-filtered, 100 nm
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
Typically less than 2 μg/mL
No
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 9.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 9.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Nom du produit
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ III (États-Unis) > Irradié ; 500 ml