Learn More
Justrite™ Plateau de déversement EcoPolyBlend™
Conception légère et à profil bas pour le contrôle des déversements à petite échelle
Marque: Justrite™ 28719
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Respectueux de l’environnement : composé à 100 % de polyéthylène recyclé
- Ne rouille pas et ne se corrode pas
- Fond à nervures en relief pour plus de rigidité
- Températures de service comprises entre -34 et +49°C (-30° et +120°F)
Spécification
Noir | |
109 L | |
Plateau de rétention | |
Produits chimiques | |
119,38 cm | |
13,97 cm | |
83,82 cm |
29 gal. | |
Polyéthylène | |
Parfait pour les applications de remplissage et de versement | |
47 in | |
5,5 in | |
33 po |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Plateau de déversement EcoPolyBlend™ > Capac. du carter : 29 gal (109 L)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu