Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ III (États-Unis)
Code produit. p-7058046
Click to view available options
Quantité:
100 mL
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (30 à 45 doses)
Irradié, (25 à 40 doses)
Néant
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10295162
Marque: Cytiva SH30109.02
Conçu pour les applications de fibroblastes, le sérum d’origine américaine HyClone™ FetalClone™ III permet d’enrichir le milieu de croissance cellulaire. ll est l’alternative au sérum de veau fœtal (SVF) la plus couramment utilisée.
  • Alternative plus économique que le SVF
  • Performances comparables au SVF
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Coefficient de saturation en fer, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Néant
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Niveau d’IgG Généralement moins de 2 μg/ml
Gamme de produits HyClone
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA
Afficher plus Afficher moins
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 9.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 9.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.