Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (TSB) à double emballage
Effectuez des contrôles de stérilité fiables avec des supports en flacon à double emballage pour améliorer la sécurité entre les changements de classe environnementale.
Marque:  Thermo Scientific™ R112751
191.41 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17729448
  • 197.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Effectuez des tests fiables de stérilité et de limites microbiennes grâce au bouillon tryptone soja (TSB) Thermo Scientific™ Remel™ pour les tests conformément aux réglementations USP, JP et UE et comme bouillon d’enrichissement à usage général pour la culture et l’isolement des microorganismes. Le bouillon tryptone soja (TSB) à double emballage est idéal pour les tests microbiologiques qui nécessitent un emballage supplémentaire pour la protection de la stérilité entre les changements de classe environnementale.
Ajoutez le bouillon tryptone soja à double emballage Remel (TSB) à votre routine de test de stérilité et de limites microbiennes. Notre gamme de solutions validées pour le laboratoire de microbiologie pharmaceutique, qui soutiennent la production et l’assurance de la qualité de produits pharmaceutiques stériles, de vaccins et de produits de biotechnologie. Solutions complètes, confiance totale :• Emballage sécurisé : double emballage avant l’autoclavage pour préserver l’intégrité du milieu de stérilité• Conforme à la réglementation : Milieux harmonisés USP, JP et UE • Adaptable : une gamme de volumes de remplissage, de supports et de types de flacons disponibles pour répondre à vos besoins en matière de tests de performances et de tailles d’échantillons• Qualité garantie : Certificats d’analyse pour chaque lot produit • Facile à utiliser : simplement des sachets “ouvrir et décoller” pour un accès rapide au flacon de milieu • Milieu multi-usage : adapté aux tests de qualité générale Des formats personnalisables et des types de milieux sont disponibles. Veuillez vous renseigner. Un milieu polyvalent très nutritif est recommandé pour une utilisation générale en laboratoire. En raison de l’inclusion de tryptone et de peptone de soja, ce milieu est conçu pour favoriser la croissance prolifique de nombreux organismes exigeants sans ajout de sérum. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon, capsule à sertir
2 à 25°C
Flacon de sérum à double emballage
100 mL
Bouchon, capsule à sertir
Bouillon tryptone soja (TSB) à double emballage
Milieux de culture
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot981971 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR112751
Numéro de lot950556 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR112751
Numéro de lot490514 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR112751
Numéro de lot487021 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR112751
Numéro de lot460810 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR112751
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (TSB) à double emballage >