Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Marque:  3M™ 7100079873
717.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 13481177
  • 1185.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fabriquée à partir d’un matériau économique à usage général, avec un col intérieur en maille. Les cagoules à suspension réutilisables peuvent être très économiques pour certains environnements à haut taux d’élimination : seul le tissu souillé de la cagoule est remplacé, tandis que le conduit de ventilation et la suspension peuvent être réutilisés. Elles disposent par ailleurs d’un contrôle de la ventilation réglable par l’extérieur permettant à l’utilisateur de modifier le débit de distribution de l’air pour répondre à ses besoins en matière de confort.
  • Cagoule avec suspension réutilisable couvrant la tête, le visage, le cou et les épaules
  • Protège les yeux et le visage conformément à la norme EN 166 - projections de liquides et impacts de faible énergie (grade F) - même classification que les lunettes de sécurité pour la résistance aux impacts
  • Débit d’air réglable de l’extérieur pour répondre aux besoins de l’utilisateur
  • Très économique pour les environnements à forte rotation des équipements
  • Tissu économique à usage général, avec col tricoté
  • Élimination facile - les composants peuvent être séparés
  • Surcagoule remplaçable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000
Premium Replacement Hood with Sealed Seams and Inner Collar, S-805-5
Zytron 200
Assemblage, entretien des installations, utilisation de machines, peinture, ponçage
Hood with neck collar only
5/Cs.
Acetate
NIOSH
Gris
Cagoule de rechange avec coutures étanches et col intérieur
GVP, Breathe-Easy™, V Series, T-300, T-600, T-800
S-805-5
Premium Resusable Suspension
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods > Modèle : S-805-5 : cagoule de rechange avec coutures étanches et col intérieur