Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30285.02
31.07 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24273" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Milieu liquide avec glucose et pyruvate de sodium ; sans L-glutamine ; flacon de 1000 ml | |
Milieu DMEM | |
Glucose, Pyruvate de sodium | |
1 000 ml |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans glutamine |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™ > DMEM / élevé ; sans L-glutamine / avec pyruvate de sodium ; 1000 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu