Learn More
Cole-Parmer™ Anses étalonnées Leica Microsystems™ Platinum
Code produit. 11785868 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Volume:
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11785868
Marque: Cole-Parmer™ 0185002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Anse étalonnée spécialement conçue pour les échantillons de lait. Les anses étalonnées en platine Cole-Parmer™ Leica Microsystems™ sont fusionnées pour former un cercle parfait pour une distribution précise.
  • Idéal pour les cultures de lait.
  • Étalonnée selon les normes de l’American Public Health Association (APHA) et fabriquée en fil de platine B&S avec 5 % de rhodium
  • Support d’anse et aiguille isolé et disponible séparément
Spécification
Volume 10 μl
Diameter (Metric) Inside 4 mm
Longueur (métrique) 25 mm
Matériau Fil de platine 19-ga B&S
À utiliser avec (équipement) Transfert des cultures bactériennes
Jauge 19
Calibré Oui
À utiliser avec (application) Transfert des cultures bactériennes